Wichtige Dokumente
528951
Methyl-2-fluorbenzoat
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.502 (lit.)
bp
109-110 °C/35 mmHg (lit.)
Dichte
1.21 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)c1ccccc1F
InChI
1S/C8H7FO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,1H3
InChIKey
QAFJIJWLEBLXHH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
200.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93.80 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?