Merck
528889
Sigma-Aldrich
4-Brom-2-chlortoluol
98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H3(Br)Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.574 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
Dichte
1.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(Br)cc1Cl
InChI
1S/C7H6BrCl/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,1H3
InChIKey
LIFMTDJMLRECMX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Bromo-2-chlorotoluene can be prepared from 4-bromo-2-nitrotoluene.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
219.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of 4-Bromo-2-chlorotoluene.
Xue XM, et al.
Chinese Journal of Pharmaceuticals / Chung-kuo i yao kung yeh tsa chih, 588-588 (2006)