Wichtige Dokumente
528226
5-Brom-2(1H)-pyridon
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
180-183 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
BrC1=CNC(=O)C=C1
InChI
1S/C5H4BrNO/c6-4-1-2-5(8)7-3-4/h1-3H,(H,7,8)
InChIKey
NDMZZQRNZFWMEZ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?