Wichtige Dokumente
528145
1,5-Dimethyl-naphthalin
96%
About This Item
Assay
96%
bp
265-266 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
77-82 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cccc2c(C)cccc12
InChI
1S/C12H12/c1-9-5-3-8-12-10(2)6-4-7-11(9)12/h3-8H,1-2H3
InChIKey
SDDBCEWUYXVGCQ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP1A2(1544) , CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)