Wichtige Dokumente
527769
4-Phenoxybenzonitril
96%
About This Item
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
42-46 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitrile
phenoxy
SMILES String
N#Cc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H9NO/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)15-12-4-2-1-3-5-12/h1-9H
InChIKey
UYHCIOZMFCLUDP-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... MMP3(4314)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)