Merck
527734
Sigma-Aldrich
5-Fluor-2-methoxybenzonitril
98%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(OCH3)CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
117-120 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(F)cc1C#N
InChI
1S/C8H6FNO/c1-11-8-3-2-7(9)4-6(8)5-10/h2-4H,1H3
InChIKey
XNCVSNKXADJGOG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
5-Fluoro-2-methoxybenzonitrile is also referred to as 5-fluoro-o-tolunitrile.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)