Merck
527017
Sigma-Aldrich
(4-Methylthiophenyl)-methylphenylsulfonium-trifluormethansulfonat
Synonym(e):
(4-Methylthiophenyl)methylphenylsulfoniumtriflat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H15F3O3S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
396.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
mp (Schmelzpunkt)
76-79 °C (lit.)
λmax
290 nm
SMILES String
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CSc1ccc(cc1)[S+](C)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15S2.CHF3O3S/c1-15-12-8-10-14(11-9-12)16(2)13-6-4-3-5-7-13;2-1(3,4)8(5,6)7/h3-11H,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChIKey
OEMQHKIRYKSFQC-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)