Merck
526894
Sigma-Aldrich
2,3,4,5-Tetrafluorbenzylalkohol
97%
About This Item
Lineare Formel:
F4C6HCH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.456 (lit.)
bp
198-202 °C (lit.)
Dichte
1.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCc1cc(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C7H4F4O/c8-4-1-3(2-12)5(9)7(11)6(4)10/h1,12H,2H2
InChIKey
HLUZGUMMQYQHKJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
215.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101.7 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)