525561
6-Brom-2-phenyl-(4H)-4-benzopyranon
97%
Synonym(e):
6-Brom-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-on, 6-Bromflavon
About This Item
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
193-196 °C (lit.)
SMILES String
Brc1ccc2OC(=CC(=O)c2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H9BrO2/c16-11-6-7-14-12(8-11)13(17)9-15(18-14)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
InChIKey
LPOZDKMXSPAATL-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Gabra2(29706)
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable