Wichtige Dokumente
525421
4-Fluor-3-(trifluormethyl)-phenylisothiocyanat
98%
About This Item
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.544 (lit.)
bp
216-222 °C (lit.)
Dichte
1.42 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1ccc(cc1C(F)(F)F)N=C=S
InChI
1S/C8H3F4NS/c9-7-2-1-5(13-4-14)3-6(7)8(10,11)12/h1-3H
InChIKey
QBKIGUJFPYMZPS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
225.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
107.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)