Wichtige Dokumente
524204
2,5-Dichlor-4-nitroanilin
97%
About This Item
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
154-158 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
nitro
SMILES String
Nc1cc(Cl)c(cc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4Cl2N2O2/c7-3-2-6(10(11)12)4(8)1-5(3)9/h1-2H,9H2
InChIKey
JBXZCPXEYAEMJS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?