Merck
523852
Sigma-Aldrich
3-[(2-Hydroxyethyl)-phenylamino]-propionitril
96%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5N(CH2CH2OH)CH2CH2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.57 (lit.)
bp
315 °C (lit.)
Dichte
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCCN(CCC#N)c1ccccc1
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter