Merck
523119
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)benzaldehyd
90%
Größe auswählen
5 G
CHF 378.00
CHF 378.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 378.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3SC6H4CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 378.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.633 (lit.)
bp
141-143 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
thioether
SMILES String
[H]C(=O)c1ccccc1SC
InChI
1S/C8H8OS/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-6H,1H3
InChIKey
XIOBUABQJIVPCQ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Rhodium-catalyzed synthesis of amides from aldehydes and azides by chelation-assisted C-H bond activation.
Bing Zhou et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(32), 10511-10515 (2013-07-03)