Merck
520543
Sigma-Aldrich
Pyridin-d5 N-oxid
98 atom % D
Größe auswählen
1 G
CHF 166.00
CHF 166.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 166.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5D5NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352119
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 166.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
bp
270 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
61-65 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[O-][N+]1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C5H5NO/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChIKey
ILVXOBCQQYKLDS-RALIUCGRSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
289.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
143 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)