Wichtige Dokumente
520306
2,4-Difluorbenzylzinkbromid -Lösung
0.5 M in THF
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
F2C6H3CH2ZnBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.995 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1ccc(C[Zn]Br)c(F)c1
InChI
1S/C7H5F2.BrH.Zn/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9;;/h2-4H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
CMANCPNRVFBTQS-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
2,4-Difluorobenzylzinc bromide can be used to prepare nonpeptidomimetic dual XIAP and cIAP1 antagonists.
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.22 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Discovery of a potent nonpeptidomimetic, small-molecule antagonist of cellular inhibitor of apoptosis protein 1 (cIAP1) and X-linked inhibitor of apoptosis protein (XIAP)
Tamanini E, et al.
Journal of medicinal chemistry, 60(11), 4611-4625 (2017)