Wichtige Dokumente
519499
2-Methyl-2-propanthiol
≥98.5%
Synonym(e):
tert.-Butylmercaptan, TBM
About This Item
Dampfdichte
3.1 (vs air)
Dampfdruck
303.5 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
≥98.5%
Verfügbarkeit
available only in EU
Brechungsindex
n20/D 1.423 (lit.)
bp
62-65 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-0.5 °C (lit.)
Dichte
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)S
InChI
1S/C4H10S/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
InChIKey
WMXCDAVJEZZYLT-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
<-13.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
< -25 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)