Merck
518913
Sigma-Aldrich
Titancarbonitrid
powder, ≤5 μm, 99.8% trace metals basis
Größe auswählen
250 G
CHF 328.00
CHF 328.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
CHF 328.00
About This Item
Lineare Formel:
Ti2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.75
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
NACRES:
NA.23
CHF 328.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99.8% trace metals basis
Form
powder
Partikelgröße
≤5 μm
mp (Schmelzpunkt)
>350 °C (lit.)
Dichte
5.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ti][Ti]C#N
InChI
1S/CN.2Ti/c1-2;;
InChIKey
GMHFHWHEKOWDDD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)