518700
2-Brom-4-(trifluormethyl)-anilin
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.524 (lit.)
bp
109-110 °C/10 mmHg (lit.)
SMILES String
Nc1ccc(cc1Br)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BrF3N/c8-5-3-4(7(9,10)11)1-2-6(5)12/h1-3H,12H2
InChIKey
QKRJIXSZTKOFTD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter