Merck
518506
Sigma-Aldrich
Chlorameisensäure-[3-(trifluormethyl)-phenylester]
95%
About This Item
Lineare Formel:
ClCO2C6H4CF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Dampfdruck
1.09 psi ( 20 °C)
Assay
95%
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC(OC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1)=O
InChI
1S/C8H4ClF3O2/c9-7(13)14-6-3-1-2-5(4-6)8(10,11)12/h1-4H
InChIKey
VOQHHELXYARECQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)