Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Wichtige Dokumente
517933
Eisen(II)-acetat
≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Eisenacetat, Eisenacetat [Fe(OAc)2], Eisendiacetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: iron
mp (Schmelzpunkt)
190-200 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CC(=O)O[Fe]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Fe/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChIKey
LNOZJRCUHSPCDZ-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
- Vorstufe bei der Synthese von Eisenoxid- und eisenbasierten Nanostrukturen, die als Anodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien und Superkondensatoren verwendet werden
- Vorstufe bei der Synthese von Eisenoxid-Nanopartikeln. Diese Partikel sind in Kohlenstoff-Nanofasern für den Einsatz in Superkondensator-Anwendungen integriert.
- Vorprodukt bei der Synthese von Hämatit-Nanopartikeln für Anwendungen in Solarzellen. Diese Nanopartikel weisen formabhängige optische Eigenschaften auf und können für Bildgebung, Photokatalyse und Solarzellen verwendet werden. Das Produkt wurde zur Synthetisierung von Eisenoxid-Nanopartikeln und zur weiteren Bildung von Eisenoxid-Poly(ethylenglykol)-Kern-Schalen-Nanopartikeln (NPs) verwendet. Die Kern-Schalen-NPs wurden auf den Selbstaufbau bei Flüssigkeits-Flüssigkeits-Schnittstellen (SALI) untersucht, die Monoschichten bilden.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?
-
-
Hi!, Iron(II) acetate 99.99% (Cas 3094-87-9, 517933) is completely Fe(II)? i need information of Fe(III) impurity in it
1 answer-
This product is not tested for the presence of Iron(III) acetate. However, the minimum purity specification is 99.99%. The material is expected to be a white powder. Any substantive amount of Iron(III) acetate would impact the color.