Wichtige Dokumente
517526
Scandiumbromid
anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
ScBr3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.67
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: scandium
SMILES String
Br[Sc](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Sc/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
APPHYFNIXVIIJR-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
Employed in solid state synthesis of unusual clusters, Sc19Br28Z4, (Z=Mn, Fe, Ru or Os). These clusters are of interest for their structure and magnetic properties.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Steinwand, S.J. et al.
Inorganic Chemistry, 36, 6413-6413 (1997)