Merck
451266
Sigma-Aldrich
Scandium(III)-chlorid
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Scandium chloride, Scandium trichloride
About This Item
Lineare Formel:
ScCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.31
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: scandium
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp (Schmelzpunkt)
960 °C (lit.)
Dichte
2.39 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Sc](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sc/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
DVMZCYSFPFUKKE-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
Used to form an intermetallic nickel-scandium compound film by potentiostatic cathodic reduction from molten salt mixtures.[1][2]
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Chem. Abstr., 123, 269239x-269239x (1995)
Tatejwa, K. et al.
Kidorui, 26, 74-74 (1995)
Artikel
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.