Wichtige Dokumente
517054
Barium-titan(IV)-tetrahydrofurfuryloxid -Lösung
in tetrahydrofurfuryl alcohol and ethyl alcohol
About This Item
Konzentration
in tetrahydrofurfuryl alcohol and ethyl alcohol
Brechungsindex
n20/D 1.47
bp
176-183 °C
Dichte
1.16 g/mL at 25 °C
SMILES String
C1COC(C1)CO[Ba]OCC2CCCO2.C3COC(C3)CO[Ti](OCC4CCCO4)(OCC5CCCO5)OCC6CCCO6
InChI
1S/6C5H9O2.Ba.Ti/c6*6-4-5-2-1-3-7-5;;/h6*5H,1-4H2;;/q6*-1;+2;+4
InChIKey
CQXMMTRBIPRLRB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
73.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
22.8 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)