Merck
516198
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III)-hydroxid Hydrat
≥99.9% trace metals basis
About This Item
Lineare Formel:
Gd(OH)3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.27 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
for analytical purposes
Assay
≥99.9% trace metals basis
Form
powder and chunks
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: gadolinium
Verunreinigungen
≤1000.0 ppm Trace Rare Earth impurities Analysis
mp (Schmelzpunkt)
>350 °C (lit.)
SMILES String
O.O[Gd](O)O
InChI
1S/Gd.4H2O/h;4*1H2/q+3;;;;/p-3
InChIKey
XPLNUMUBAPCAEW-UHFFFAOYSA-K
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)