Merck
516120
Sigma-Aldrich
(+)-2-Amino-N-[(1S,2S)-(2-hydroxy-1-methyl-2-phenyl)-ethyl]-N-methylacetamid
97%
Synonym(e):
(1S, 2S)-(+)-Pseudoephedrin-glycinamid, 2-Amino-N-[(2-hydroxy-1-methyl-2-phenyl)-ethyl]-N-methylacetamid
About This Item
Lineare Formel:
H2NCH2CON(CH3)CH(CH3)CH(OH)C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +101°, c = 2 in methanol
mp (Schmelzpunkt)
76-80 °C (lit.)
SMILES String
C[C@@H]([C@@H](O)c1ccccc1)N(C)C(=O)CN
InChI
1S/C12H18N2O2/c1-9(14(2)11(15)8-13)12(16)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,12,16H,8,13H2,1-2H3/t9-,12+/m0/s1
InChIKey
RASDPMXCBLHKCI-JOYOIKCWSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable