Merck
516104
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-chloracetanilid
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3C(O)NHC6H3(NH2)Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.62
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
172-176 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)Nc1ccc(Cl)c(N)c1
InChI
1S/C8H9ClN2O/c1-5(12)11-6-2-3-7(9)8(10)4-6/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
MIIPQGGYCFVDAI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)