Merck
513970
Sigma-Aldrich
1-Azido-1-desoxy-β-D-galactopyranosidtetraacetat
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H19N3O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
373.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]25/D −15°, c = 1 in chloroform
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
mp (Schmelzpunkt)
96-99 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H19N3O9/c1-6(18)22-5-10-11(23-7(2)19)12(24-8(3)20)13(25-9(4)21)14(26-10)16-17-15/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
InChIKey
NHNYHKRWHCWHAJ-MBJXGIAVSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)