Merck
513083
Sigma-Aldrich
4-Chlor-3-nitrocumarin
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H4ClNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
160-164 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)C1=C(Cl)c2ccccc2OC1=O
InChI
1S/C9H4ClNO4/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)15-9(12)8(7)11(13)14/h1-4H
InChIKey
OFLRQEKOAGDHKT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable