Merck
511269
Sigma-Aldrich
Tris-(tetramethylcyclopentadienyl)-samarium
99.9%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H39Sm
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
513.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
99.9%
Eignung der Reaktion
core: samarium
reagent type: catalyst
SMILES String
[Sm].C[C]1[CH][C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[CH][C](C)[C](C)[C]2C.C[C]3[CH][C](C)[C](C)[C]3C
InChI
1S/3C9H13.Sm/c3*1-6-5-7(2)9(4)8(6)3;/h3*5H,1-4H3;
InChIKey
PVGFZJIEOXUPET-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
129.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)