Merck
510610
Sigma-Aldrich
Bis-(ethylcyclopentadienyl)-vanadium
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H18V
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Eignung der Reaktion
core: vanadium
reagent type: catalyst
Dichte
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[V].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.V/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;/h2*3-6H,2H2,1H3;
InChIKey
LKRMGNHUAYXLJF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Pyr. Liq. 1
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)