Wichtige Dokumente
510238
Ethyl-4-ethoxybutyrat
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.413 (lit.)
bp
183-186 °C (lit.)
Dichte
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ether
SMILES String
CCOCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H16O3/c1-3-10-7-5-6-8(9)11-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChIKey
NQYKGEPHDRUFJL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)