Merck
50800
Sigma-Aldrich
Gold(III)-chlorid Hydrat
crystallized, ≥48% Au basis
Synonym(e):
Chlorogoldsäure, Goldchlorid, Hydrogentetrachloroaurat(III) Hydrat, Tetrachlorogoldsäure
About This Item
Lineare Formel:
HAuCl4 · aq
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
339.79 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Qualität
crystallized
Konzentration
≥48% Au
Farbe
yellow
Dichte
3.9 g/mL at 25 °C
SMILES String
O.Cl.Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.H2O/h;4*1H;1H2/q+3;;;;;/p-3
InChIKey
OVJUDSKPNIBLOO-UHFFFAOYSA-K
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges