Merck
498068
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorphenylzinkiodid -Lösung
0.5 M in THF
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C6H3ZnI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
1.01 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1ccc([Zn]I)cc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2.HI.Zn/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1,3-4H;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
JQONIZUVNNKSEM-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.2 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)