Merck
497584
Sigma-Aldrich
BACH-EI Hydroborierungsreagenz -Lösung
2.0 M in THF
Synonym(e):
Boran-N-ethyl-N-isopropylanilin-Komplex
About This Item
Lineare Formel:
C6H5N(C2H5)CH(CH3)2·BH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Konzentration
2.0 M in THF
bp
65-67 °C
Dichte
0.904 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
B.CCN(C(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C11H17N.BH3/c1-4-12(10(2)3)11-8-6-5-7-9-11;/h5-10H,4H2,1-3H3;1H3
InChIKey
XYUIGBMTIMBDDQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reagent for:
  • Hydroboration reactions
  • CBS-oxazaborolidine-catalyzed borane reduction
Rechtliche Hinweise
BACH-EI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-20.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-28.89 °C - closed cup