Merck
496111
Sigma-Aldrich
Chlorameisensäure-3-butinylester
98%
About This Item
Lineare Formel:
ClCO2CH2CH2C≡CH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Dampfdruck
1.78 psi ( 20 °C)
Assay
98%
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Brechungsindex
n20/D 1.443 (lit.)
bp
149 °C (lit.)
Dichte
1.166 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClC(=O)OCCC#C
InChI
1S/C5H5ClO2/c1-2-3-4-8-5(6)7/h1H,3-4H2
InChIKey
SFGWUXNQJVLABT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)