Merck
495999
Sigma-Aldrich
Tris(-butylcyclopentadienyl)-erbium
99.9% trace metals basis
About This Item
Lineare Formel:
Er(C5H4C4H9)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
530.86
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
99.9% trace metals basis
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: erbium
reagent type: catalyst
bp
240 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
1.309 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Er].CCCC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CCCC[C]2[CH][CH][CH][CH]2.CCCC[C]3[CH][CH][CH][CH]3
InChI
1S/3C9H13.Er/c3*1-2-3-6-9-7-4-5-8-9;/h3*4-5,7-8H,2-3,6H2,1H3;
InChIKey
JRCMYZNYPKTOPG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Pyr. Liq. 1 - Water-react 2
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)