Wichtige Dokumente
494070
6,6′′-Dibrom-2,2′:6′,2′′-terpyridin
90%
Synonym(e):
6,6′′-Dibromo-2,2′:6′,2′′-terpyridine
Empfohlene Produkte
Assay
90%
mp (Schmelzpunkt)
257-263 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Brc1cccc(n1)-c2cccc(n2)-c3cccc(Br)n3
InChI
1S/C15H9Br2N3/c16-14-8-2-6-12(19-14)10-4-1-5-11(18-10)13-7-3-9-15(17)20-13/h1-9H
InChIKey
PYMBATDYUCQLBC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?