Wichtige Dokumente
493589
Tris-(cyclopentadienyl)-neodym
99.9%
About This Item
Assay
99.9%
bp
220 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
~235 °C (lit.)
SMILES String
[Nd].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[CH]3[CH][CH][CH][CH]3
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 2 - Water-react 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
168.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
75.6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)