Merck
493309
Sigma-Aldrich
Propan-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH213CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
45.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Dampfdichte
1.5 (vs air)
Dampfdruck
8.42 atm ( 21.1 °C)
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
bp
−42.1 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−188 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CC[13CH3]
InChI
1S/C3H8/c1-3-2/h3H2,1-2H3/i1+1
InChIKey
ATUOYWHBWRKTHZ-OUBTZVSYSA-N
Verpackung
Sure/Pac cylinder with brass 1/4" male NPT valve
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Empfohlene Produkte
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
Rechtliche Hinweise
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Regulierungsbehörde
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Schlaucholive
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameGas cylinder
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
-155.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-104.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)