Wichtige Dokumente
492876
L-Alanin-12C3
99.9 atom % 12C
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
13C-depleted
Isotopenreinheit
99.9 atom % 12C
Optische Aktivität
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 1 M HCl
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
314.5 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
depleted
SMILES String
[12CH3][12C@H](N)[12C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+0,2+0,3+0
InChIKey
QNAYBMKLOCPYGJ-BWIFZRRMSA-N
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)