Merck
492620
Sigma-Aldrich
Formaldehyd-d2 -Lösung
~20 wt. % in D2O, 98 atom % D
Synonym(e):
Deuteriertes Formaldehyd, Formalin-d2
Größe auswählen
20 G
CHF 814.00
CHF 814.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 G
CHF 814.00
About This Item
Lineare Formel:
DCDO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
32.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352501
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 814.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Form
liquid (solution)
Konzentration
~20 wt. % in D2O
Methode(n)
protein expression: suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[2H]C([2H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2/i1D2
InChIKey
WSFSSNUMVMOOMR-DICFDUPASA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Formaldehyd-d2, isotopisch markierte Lösung von Formaldehyd.
Anwendung
Formaldehyd-d2-Lösung wird bei der Synthese von dimethylierten Peptiden eingesetzt. Sie wird auch zur Quantifizierung von Antigenen in Vakzinprodukten eingesetzt.
Stabile Isotopenmethyl-Markierung hat zur Quantifizierung von Antigenen in Grippeimpfstoffen geführt. Dieses Produkt wird auch in der globalen Antigenquantifizierung verschiedener Arten von proteinbasierten Impfstoffen und von Fertigungszwischenprodukten verwendet.
Verpackung
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann nach Bedarf abgefüllt werden. Für Informationen bezüglich Preisen, Verfügbarkeit und Verpackungen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für stabile Isotope.
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Michelle D Gonsalves et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 51(4), 394-403 (2021-01-14)
Triacetone triperoxide (TATP) and hexamethylene triperoxide diamine (HMTD) are prominent explosive threats. Mitigation of peroxide explosives is a priority among the law enforcement community, with canine (K9) units being trained to recognise the scent of peroxide explosives. Herein, the metabolism
Kevin Colizza et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 29(4), 675-684 (2018-01-27)
Our efforts to lower the detection limits of hexamethylene triperoxide diamine (HMTD) have uncovered previously unreported gas-phase reactions of primary and secondary amines with one of the six methylene carbons. The reaction occurs primarily in the atmospheric pressure chemical ionization
Chunli Wang et al.
Scientific reports, 6, 22645-22645 (2016-03-05)
Proteolysis is a major form of post translational modification which occurs when a protease cleaves peptide bonds in a target protein to modify its activity. Tracking protease substrates is indispensable for understanding its cellular functions. However, it is difficult to
Sheng-Yu Huang et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1104, 40-48 (2018-11-15)
Determining the precursor/product ion pair and optimal collision energy are the critical steps for developing a multiple reaction monitoring (MRM) assay using triple quadruple mass spectrometer for protein quantitation. In this study, a platform consisting of stable isotope dimethyl labeling
Jue-Liang Hsu et al.
Analytical chemistry, 75(24), 6843-6852 (2003-12-13)
In this paper, we report a novel, stable-isotope labeling strategy for quantitative proteomics that uses a simple reagent, formaldehyde, to globally label the N-terminus and epsilon-amino group of Lys through reductive amination. This labeling strategy produces peaks differing by 28