Merck
491691
Sigma-Aldrich
Acetyl-1-13C-bromid
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
CH313COBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.45 (lit.)
bp
75-77 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−96 °C (lit.)
Dichte
1.677 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
C[13C](Br)=O
InChI
1S/C2H3BrO/c1-2(3)4/h1H3/i2+1
InChIKey
FXXACINHVKSMDR-VQEHIDDOSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)