Wichtige Dokumente
489689
3-Methyl-5-isoxazolessigsäure
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
101-104 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
Cc1cc(CC(O)=O)on1
InChI
1S/C6H7NO3/c1-4-2-5(10-7-4)3-6(8)9/h2H,3H2,1H3,(H,8,9)
InChIKey
POEFJFLAFQWOTL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)