Wichtige Dokumente
489433
Formamid-15N
98 atom % 15N
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
HCO15NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
46.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.447 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2-3 °C (lit.)
Dichte
1.159 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[H]C([15NH2])=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i2+1
InChIKey
ZHNUHDYFZUAESO-VQEHIDDOSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
305.6 °F
Flammpunkt (°C)
152 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?