Merck
489425
Sigma-Aldrich
Formamid-13C
99 atom % 13C
Größe auswählen
1 G
CHF 1’160.00
CHF 1’160.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 1’160.00
About This Item
Lineare Formel:
H13CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
46.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 1’160.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.447 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2-3 °C (lit.)
Dichte
1.159 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[H][13C](N)=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i1+1
InChIKey
ZHNUHDYFZUAESO-OUBTZVSYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
305.6 °F
Flammpunkt (°C)
152 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)