Merck
488925
Sigma-Aldrich
DL-Alanin-2-d
98 atom % D
Größe auswählen
1 G
CHF 598.00
CHF 598.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 598.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3CD(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 598.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
289 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]C(C)(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/i2D
InChIKey
QNAYBMKLOCPYGJ-VMNATFBRSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)