Merck
486620
Sigma-Aldrich
Dicarbonyl-(pentamethylcyclopentadienyl)-chrom dimer
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H30Cr2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
486.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Eignung der Reaktion
core: chromium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
~220 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Cr].[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.4CO.2Cr/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;4*1-2;;/h2*1-5H3;;;;;;
InChIKey
DYOFVXQOZUEOEJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges