Merck
485950
Sigma-Aldrich
Fmoc-Leu-OH-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
Synonym(e):
N-(Fluorenyl-9-methoxycarbonyl)-L-leucin-15N, L-Leucin-15N, N-Fmoc
Größe auswählen
1 G
CHF 1’250.00
CHF 1’250.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 1’250.00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2CH(15NH-Fmoc)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 1’250.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D -25°, c = 0.5 in DMF
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
152-156 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CC(C)C[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)11-19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1/i22+1
InChIKey
CBPJQFCAFFNICX-VIKCBUFNSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)