Wichtige Dokumente
485357
Natriumbutyrat-2-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Butter-2-13C-säure Natriumsalz
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH213CH2CO2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
111.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
250-253 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[Na+].CC[13CH2]C([O-])=O
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i3+1;
InChIKey
MFBOGIVSZKQAPD-FJUFCODESA-M
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?