Merck
485314
Sigma-Aldrich
Acrylonitril-d3
98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonym(e):
2-Propenenitrile-2,3,3-d3
Größe auswählen
1 G
CHF 723.00
CHF 723.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 723.00
About This Item
Lineare Formel:
D2C=CDCN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
56.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 723.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
≥99% (CP)
Enthält
hydroquinone as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.391 (lit.)
bp
77 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−83 °C (lit.)
Dichte
0.860 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]C(C#N)=C([2H])[2H]
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2/i1D2,2D
InChIKey
NLHHRLWOUZZQLW-FUDHJZNOSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
491756487902586641
Acrylonitril-d3 98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
485314
Acrylonitril-d3
mass shift
M+3
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+3
assay
≥99% (CP)
assay
≥99% (CP)
assay
≥99% (CP)
assay
≥99% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
refractive index
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
23.0 °F
Flammpunkt (°C)
-4.99 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)